Learn More
Cytiva Reactivo de detección de Western blotting Amersham™ ECL Select™
Se utiliza como reactivo de alta sensibilidad para la detección de Western Blotting quimioluminiscente. Reactivo de detección Western Blotting Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL Select™ proporciona una salida de señal muy intensa para la detección de niveles de proteína de niveles medios a muy bajos.
Marca:  Cytiva RPN2235
359.89 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Código de producto. 12644055
  • 402.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
Amersham ECL Select es un reactivo de alta sensibilidad para la detección de Western blotting quimioluminiscentes. La alta intensidad de la señal lo hace adecuado para las aplicaciones de Western blotting más exigentes, lo que permite la detección de cantidades de proteínas diminutas. Las señales se pueden detectar con la unidad de imagen CCD o la película de rayos X. Amersham ECL Select normalmente exhibe un rango dinámico que es complementario a Amersham ECL Prime™ y similar a Amersham ECL Advance™.
  • Amersham ECL Select es el reactivo de detección Western blotting quimioluminiscente más sensible en la gama Amersham ECL
  • Con una intensidad de señal excepcional, Amersham ECL Select proporciona bandas más brillantes y claras a niveles bajos de proteínas
  • Amersham ECL Select ofrece una alta sensibilidad incluso cuando se usa con mucha sensibilidad anticuerpos primarios y secundarios diluidos
  • Funciona con una amplia gama de diluciones de anticuerpos, lo que reduce la necesidad de una optimización prolongada
  • Optimizado para imágenes con ImageQuant™ LAS 4000 (imágenes basadas en CCD) y compatible con Amersham Hyperfilm
  • También es compatible con marcadores de peso molecular Rainbow y marcadores de Western Blotting Amersham ECL DualVue™
  • Optimizado para su uso con membranas Amersham Hybond™ PVDF y compatible con membranas de nitrocelulosa Amersham Protran™
Especificaciones
Especificaciones
Chemiluminescent
Salida de señal muy intensa, para la detección de niveles de proteína medio a muy bajo
Solución A (solución de luminol, 50 ml), Solución B (solución de peróxido, 50 ml)
Liquid
Nitrocellulose, PVDF
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • ECL Select
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém:
  • UNKNOWN ACUTE-% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene % de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.