Learn More
Invitrogen™ Water-Saturated Phenol, pH 6.6
Alternativa segura y lista para su uso a la preparación de soluciones de fenol cristalino
177.00€ - 289.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Fenoles |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 4 °C y – 20 °C. |
Tipo de empaquetado | Frasco |
pH | pH 6,6 |
Línea de productos | Ambion™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10458074
|
Invitrogen™
AM9712 |
400 mL |
289.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10361425
|
Invitrogen™
AM9710 |
100 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
El fenol saturado con agua Ambion se suministra premezclado y a pH 6,6 (pH 7,9 ±0,2, con tampón incluido). El fenol saturado de agua se utiliza en procedimientos de extracción de ARN y ADN. La preparación de fenol para su uso en aplicaciones de biología molecular es un procedimiento laborioso y, a menudo, peligroso debido a su carácter tóxico y corrosivo. Los fenoles saturados, de calidad contrastada y premezclados Ambion están listos para su uso, por lo que evitan problemas de manipulación y ofrecen una alternativa más cómoda, segura y sencilla para la preparación de soluciones a partir de fenol cristalino.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, purificación de ADN plasmídico, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Fenoles | |
Frasco | |
Ambion™ | |
Temperatura ambiente |
Almacenar entre 4 °C y – 20 °C. | |
pH 6,6 | |
Grado de biología molecular | |
Líquido |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.