Learn More
Invitrogen™ ADNasa TURBO™ (2 U/μl)
Degrada y digiere el ADN de manera eficaz
200.00€ - 500.00€
Especificaciones
Concentración | 2 U/μl |
---|---|
Contenido y almacenamiento | La ADNasa TURBO™ y el tampón de reacción 10X deben almacenarse a – 20 °C. |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Enzima | ADNasa |
Tampón compatible | Tampón de reacción 10X |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10646175
|
Invitrogen™
AM2238 |
1000 U |
200.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10722687
|
Invitrogen™
AM2239 |
5000 U |
500.00€
5000 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Escinde el ADN bicatenario de forma inespecífica para liberar oligodesoxinucleótidos fosforilados en 5' con una mayor afinidad de unión a ADN y permanece activa en presencia de sal.
- Hasta 50 veces más actividad y una eficacia catalítica superior en un 350 %.
- Degrada eficientemente el ADN en soluciones que contienen hasta 0,25 M de sal
- Digiere eficazmente ADN en oligonucleótidos
- Ampliamente superior para aclarar los moldes de ADN en reacciones de transcripción in vitro
- Libre de ARNasa y recombinante en origen
- Se utiliza habitualmente para limpiar la contaminación por ADN de muestras de ARN antes de la RT-PCR
- La ADNasa I convencional tiene una baja afinidad por el ADN y escinde el ADN de baja concentración
- Sensible a la sal; 20 mM de NaCl pueden reducir la actividad de la enzima en un 30 %
- Purificado a partir de páncreas bovino, una de las fuentes naturales más ricas de ARNasa A.
- La amenaza de contaminación con actividad ARNasa en las preparaciones de ADNasa I requiere que la enzima se purifique exhaustivamente
TURBO DNA-free (n.º N.º AM1907) está disponible. Contiene ADNasa TURBO junto con reactivos para inactivar la enzima y eliminar cationes divalentes de la muestra después de la digestión.
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
2 U/μl | |
Hielo seco | |
Tampón de reacción 10X | |
Ambion™, TURBO™ |
La ADNasa TURBO™ y el tampón de reacción 10X deben almacenarse a – 20 °C. | |
ADNasa | |
ADNasa |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.