Learn More
Invitrogen™ Reactivo TRIzol™
Aísle el ARN, el ADN y la proteína de la misma muestra
Marca: Invitrogen™ 15596026
268.60 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.51000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
El reactivo TRIzol es un reactivo completo listo para usar diseñado para el aislamiento de ARN total de alta calidad o el aislamiento simultáneo de ARN, ADN y proteínas a partir de una variedad de muestras biológicas. Esta solución monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina está diseñada para aislar fracciones separadas de ARN, ADN y proteínas a partir de muestras de tejidos y células de origen humano, animal, vegetal, bacteriano o procedentes de levadura en el plazo de una hora.
Purificación fiable de ARN a partir de múltiples fuentes y volúmenes de muestra: el reactivo TRIzol funciona bien con pequeñas cantidades de tejido (50–100 mg) y células (5 × 106), así como grandes cantidades de tejido (≥1 g) y células (>107), y se suministra con protocolos para purificación de muestras de origen humano, animal, vegetal o bacteriano. El reactivo TRIzol mantiene la integridad del ARN gracias a la inhibición altamente eficaz de la actividad de ARNasa, al tiempo que destruye las células y disuelve los componentes celulares durante la homogeneización de muestras. La simplicidad del método del reactivo TRIzol permite el procesamiento simultáneo de un gran número de muestras. El procedimiento completo se puede realizar en 1 hora. El ARN total aislado por el reactivo TRIzol está libre de contaminación de proteínas y ADN.
Formulado para el aislamiento de múltiples objetivos moleculares El reactivo TRIzol permite realizar la precipitación secuencial de ARN, ADN y proteínas a partir de una sola muestra. Después de la homogeneización de la muestra con el reactivo TRIzol, se añade cloroformo y se permite al homogeneizado separarse en una clara capa acuosa superior (que contiene ARN) y en capas orgánica roja y de interfase inferiores (que contienen ADN y proteínas). El ARN se precipita desde la capa acuosa con isopropanol. El ADN se precipita desde la interfase/capa orgánica con etanol. La proteína se precipita desde el sobrenadante de fenol-etanol con precipitación de isopropanol. El precipitado de ARN, ADN o proteína se lava para eliminar impurezas y, a continuación, se resuspende para su uso en aplicaciones posteriores.
- Permite el aislamiento de ARN, ADN y proteínas de una misma muestra.
- Ofrece mejor capacidad de lisis, incluso con tipos de muestras difíciles.
- Formulaciones y protocolos optimizados para tejidos, células, suero, virus y bacterias.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Análisis y purificación de ADN y ARN, Extracción de ARN, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, Aislamiento de ARN total, ARN total de tejidos y células de animales, ARN total de muestras de bacterias, ARN total de células vegetales, ARN total de levadura, Análisis de ARNi y ARN no codificante, Aislamiento de miARN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Un frasco. Almacenar a temperatura ambiente. | |
1 h | |
Bacterias, sangre, células, muestras vegetales, tejido | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
100 mL | |
Hasta 1 g de tejido, hasta 1 x 10^7 de células |
Extracción orgánica | |
20 to 600 μL | |
ARN total, ARN de transcriptoma, micro ARN | |
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), construcción de bibliotecas de ADNc, ensayos de protección contra nucleasas, northern blot, clonación | |
Temperatura ambiente | |
DNA: ≤7 μg RNA: ≤73 μg Protein: varies |
Seguridad y manipulación
- TRIZOL REAGENT
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Phenol, Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1), Ammonium thiocyanate
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.