Learn More
Invitrogen™ TE, pH 8,0, sin ARNasa
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
93.00€ - 112.00€
Especificaciones
pH | pH 8,0 |
---|---|
Forma física | Líquido |
Línea de productos | Ambion™ |
Envase | Frasco |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10742317
|
Invitrogen™
AM9849 |
500 ml |
93.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10006044
|
Invitrogen™
AM9858 |
1 l |
112.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La solución de TE con pH 8,0 de calidad para biología molecular Invitrogen™ se suministra en un frasco de 500 ml. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
pH 8,0 | |
Líquido | |
Ambion™ | |
Frasco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.