Learn More
Invitrogen™ TAE (25X)
Se ha sometido a pruebas para comprobar la presencia de contaminación por ARNasa y ADNasa
Marca: Invitrogen™ AM9870
Detalles adicionales : Peso : 1.72000kg
Descripción
El TAE Invitrogen 25X (tampón de alta pureza de tris-acetato-EDTA) se somete a exhaustivas pruebas para comprobar la presencia de contaminación por ARNasa y ADNasa, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones sensibles. Se proporcionan diez paquetes, cada uno con el polvo necesario para hacer 1 l de tampón TAE 25X tras la adición de H2O. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Especificaciones:
- Aspecto: Polvo cristalino blanco
- Peso molecular: Componente del tampón de tris-acetato: 121,14; componente de EDTA: 372,3
- Compatible con geles de agarosa
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Tampones de procesamiento | |
25 X | |
Blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos | |
Ambion™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.