Learn More
Invitrogen™ SDS, 10% Solution, RNase-free
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
165.00€ - 232.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
---|---|
Concentración | 0.1 |
Tipo de empaquetado | Frasco |
Tipo de producto | SDS |
Línea de productos | Ambion™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10525975
|
Invitrogen™
AM9822 |
500 mL |
165.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10712687
|
Invitrogen™
AM9823 |
1 L |
232.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La solución de 10 % de calidad para biología molecular Invitrogen™ SDS se suministra en un frasco. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. SDS se utiliza como componente de los tampones de hibridación y lavado para las técnicas Northern y Southern blots, y tiene muchos otros usos en todo el laboratorio.Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Frasco | |
Ambion™ | |
Líquido |
0.1 | |
SDS | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.