Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™-4PCR Total RNA Isolation Kit
Aísla el ARN total de pequeñas muestras de tejido o células
Marca: Invitrogen™ AM1914
Detalles adicionales : Peso : 0.43000kg
Includes: 600μl de tampón DNasa I 10X; 45μl de DNasa I 2U/μl; 1 ml de colorante de carga de formaldehído; 100μl de acrilamida lineal 5 mg/ml; 50 μl de cebadores de control positivo; 1 ml de acetato de amonio 5M; 35 ml de agua para etanol al 64 %; 600 ml de reactivo de inactivación de ADNasa; 30 ml de solución de lisis/unión; 25 ml de solución de lavado 1; 35 ml de solución de lavado 2/3; 3 manos de mortero para disrupción tisular; 30 cartuchos filtrantes; 60 tubos de recogida; 25 ml de solución de elución
Descripción
El kit RNAqueous-4PCR se utiliza para el aislamiento de ARN total sin fenol a partir de muestras de tejidos pequeños (de 0,5 a 75 mg) o de células (de ∽ 100 a ∽ 1 x 107 células), utilizando una técnica de lisis/desnaturalización basada en guanidinio y una tecnología de separación de filtros de fibra de vidrio. Se incluyen en el kit reactivos de extracción de ADN DNA-free™, de manera que el ARN aislado resulta especialmente adecuado para RT-PCR.
- ARN sin ADN para RT-PCR
- Aislamiento rápido de ARN total sin fenol
- Reactivo novedoso para la eliminación rápida y segura de la ADNasa y cationes divalentes
El kit RNAqueous-4PCR está diseñado para la aislación de ARN para aplicaciones como RT-PCR, que se beneficiarían de sus sólidas capacidades de eliminación de ADN genómico. Cuando se utiliza junto con la colección de tejidos ARNlater™: Solución de estabilización de ARN, la mayoría de las muestras de tejido se pueden almacenar a 4 °C y, a continuación, se pueden interrumpir fácilmente en tubos de microcentrífuga estándar utilizando las majas proporcionadas en el kit. No hay necesidad de congelación a presión en nitrógeno líquido ni de moler en mortero y maja.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total a partir de células animales y tejidos
Especificaciones
• 600 µ de tampón de ADNasa 1 10X; almacenar a -20 °C • 45 µl de ADNasa 1; -20 °C • 1 ml de colorante de carga de formaldehído; -20 °C • 100 µl de acrilamida lineal; -20 °C • 50 µl de cebadores de control positivos; -20 °C • 1 mL 5M Ammonium Acetate; -20°C • 35 ml de agua; 4 °C • 600 µl de reactivo de inactivación de ADNasa; 4 °C • 30 ml de solución de lisis/unión; 4 °C • 25 ml de solución de lavado n.º1; 4 °C • 35 ml de solución de lavado 2/3 (concentrada); 4 °C • 3 majas; temperatura ambiente • 30 cartuchos de filtro; temperatura ambiente • 60 tubos de recogida; temperatura ambiente • 25 ml solución de elución; temperatura ambiente |
|
10 min (tras la homogeneización de muestras) | |
Tejido, células | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
30 Preps | |
Tejido: ≤ 75 mg Células: ≤ 107 |
Columna de centrifugación de sílice | |
50–120 μl | |
ARN total | |
RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos | |
Caja 1: Hielo Caja 2: Temperatura ambiente |
|
≤ 10 μg por 1 mg de tejido ≤1 μg por 1 x 105 células |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.