Learn More
Invitrogen™ Conjunto de ADNasa PureLink™
Proporciona una extracción rápida y eficaz de ADN del ARN que se ha purificado mediante los kits de ARN PureLink™
Marca:  Invitrogen™ 12185010
96.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Código de producto. 10207483
  • 144.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Includes: ADNasa PureLink™ (1500 U, liofilizado), tampón de reacción ADNasa I 10X (1 ml), agua sin ARNasa (1 ml)
Descripción
Descripción
Uso del conjunto de ADNasa PureLink™
El conjunto de ADNasa sin ARNasa se suministra liofilizado y está optimizado para la digestión en columna de ADN mediante protocolos de PureLink™. El grado de la digestión del ADN realizada por la ADNasa PureLink™ es opcional para la mayoría de los kits de ARN PureLink™ debido a la extracción eficaz de la mayoría de ADN mediante la tecnología PureLink™; sin embargo, es posible que con algunas aplicaciones posteriores que son sensibles a pequeñas cantidades de ADN sea necesario una extracción adicional de ADN.
  • No contiene ARNasa para su uso en purificación de ARN
  • Está optimizado para la digestión en columna
  • Está liofilizado para proporcionar estabilidad
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
10X
Contiene:
• ADNasa PureLink™ (1500 U, liofilizado)
• Tampón de reacción ADNasa I 10X (1 ml)
• Agua sin ARNasa (1 ml)
Almacenar a 4 °C al recibirlo. Después de reconstituirse, la ADNasa PureLink™ debe almacenarse a - 20 °C.
Temperatura ambiente