Learn More
Ambion™ Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
2580.00€ - 5150.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
---|---|
Tipo de producto | ARNip prediseñado a medida In Vivo Ambion™ |
Pureza | Preparado para HPLC in vivo |
Formulario | Sólido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15531114
|
Ambion™
4457307 |
250 nmol |
2580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15541114
|
Ambion™
4457309 |
1 umol |
5150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
RNA interference (RNAi) is the best way to effectively knock down gene expression to study protein function in a wide range of cell types. Use our GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA.Especificaciones
Temperatura ambiente | |
ARNip prediseñado a medida In Vivo Ambion™ | |
Preparado para HPLC in vivo | |
Sólido |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.