Learn More
Invitrogen™ mirVana™ PARIS™ RNA and Native Protein Purification Kit
Aislamiento de ARN y proteínas nativas de la misma muestra
Marca: Invitrogen™ AM1556
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Includes: Solución de lavado I de 30 ml de miARN; solución de lavado 2/3 de 50 ml; 80 tubos de recogida; 40 cartuchos de filtro; tampón de interrupción celular de 25 ml; solución de desnaturalización 2X de 25 ml; 2 x 25 ml de fenol ácido:cloroformo; solución de elución de 5 ml
Descripción
El kit mirVana™ PARIS™ se ha diseñado para la purificación tanto de proteína nativa como de ARN (incluido ARN pequeño) a partir de una misma muestra. Cada kit contiene suficientes reactivos y consumibles para realizar 40 aislamientos de proteína y ARN total (incluidos ARN pequeños) o 20 aislamientos de proteína y fracciones separadas de ARN grande y pequeño.
Funcionamiento del kit El kit mirVana PARIS comienza con la homogeneización de muestras con un tampón de disrupción celular especial que incluye un detergente no iónico. La proteína permanece intacta, por lo que una porción del lisado puede utilizarse directamente para aplicaciones de análisis de proteína comunes. El resto del lisado se emplea para el aislamiento de ARN mediante un procedimiento que combina las ventajas de la extracción orgánica y la extracción en fase sólida, al tiempo que evita las desventajas de ambas.
- Aislamiento de proteína nativa y ARN total que contiene ARN pequeño de una misma muestra
- Comienzo con 100–107 células cultivadas o hasta 100 mg de diversos tejidos de mamíferos
- Enriquecimiento de ARN pequeño (< 200 nt) para aumentar la sensibilidad en análisis posteriores
- Aplicación de un sencillo procedimiento de 30 minutos
- Uso para correlacionar los niveles de proteína, así como ARNm, miARN o ARNip
No compatible con alto rendimiento (manual)
Lisis celular, análisis y purificación de ADN y ARN, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, extracción de ARN, ARNi, ARNi, epigenética y análisis de ARN no codificante, purificación de ácidos nucleicos especiales (p. ej. ácidos nucleicos totales), análisis de miARN y ARN no codificante, aislamiento de miARN, aislamiento de microARN, ARNip
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
• 30 ml de solución de lavado de miARN I (temperatura ambiente) • 50 ml de solución de lavado 2/3 (temperatura ambiente) • 80 tubos de recogida (temperatura ambiente) • 40 cartuchos de filtro (temperatura ambiente) • 25 ml de tampón de interrupción celular (4 °C) • 25 ml de solución de desnaturalización 2X (4 °C) • 2 × 25 ml de ácido fenol:cloroformo (4 °C) • 5 ml de solución de elución (-20 °C, 4 °C o temperatura ambiente) |
|
30 min | |
ARN total, ARN del transcriptoma, ARNip, proteína (nativa), ARNsn, micro ARN | |
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), Western Blotting, análisis de microARN, Northern Blotting, construcción de biblioteca de ADNc | |
mirVana™, Ambion™ | |
Hasta 10^7 células, hasta 100 mg de tejido |
Extracción orgánica, lisis celular (detergente no iónico), columna de centrifugación (filtro de fibra de vidrio) | |
Cultivos celulares, tejido (mamífero), tejido (mamífero) | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
40 preparaciones | |
Temperatura ambiente | |
ARN total, ARN y proteína, ARNip, miARN, ARN y proteína, ARNip, miARN |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.