Learn More
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, sin ARNasa
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
Marca: Invitrogen™ AM9261
151.65 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
Descrizione
La solución de 0,5 M EDTA con pH 8,0 de calidad para biología molecular Invitrogen™ se suministra en un frasco de 500 ml. La solución cuenta con certificación de ausencia de ARNasa, es económica y está lista para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifica
EDTA | |
0,5 M | |
pH 8,0 | |
Grado de biología molecular | |
Temperatura ambiente |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Frasco | |
Ambion™ | |
500 mL | |
Líquido |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.