Learn More
Invitrogen™ Conical Tubes (15 mL) (racked)
Libre de ARNasa y ADNasa y esterilizable en autoclave
Marca: Invitrogen™ AM12500
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.34000kg
Descripción
Los tubos cónicos se suministran montados con tapones roscados verdes. Certificadas como libres de ADNasa y ARNasa. Espacio de escritura impreso cómodo y marcas de volumen en las paredes laterales del tubo para facilitar el etiquetado. Los tubos están esterilizados, no tienen nucleasas, son no pirogénicos, y se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C. Se suministran 500 tubos, en gradilla. Cada lote de tubos posee un certificado de ausencia de ARNasa y ADNasa.
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, aislamiento de ARN de transcriptoma, aislamiento del ARNm, aislamiento del microARN
Especificaciones
Transparente | |
Polipropileno | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Temperatura ambiente | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí |
15 ml | |
Estéril | |
Ambion™ | |
Sin ARNasa, sin ADNasa | |
Tapón de rosca | |
Tubo cónico |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.