Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite™ XAD 1180, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2885561
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9003-69-4
C10H10
0.00
MFCD00132704
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
66666
*
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9003-69-4
C10H10
0.00
MFCD00132704
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
66666
*
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Amberlite™ XAD 1180
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.350 to 0.600mm, <0.250mm: <5.0%,>0.850mm: <10.0%
Envase Frasco de plástico
Capacidad de retención de agua moisture holding capacity: 61.0 to 67.0%
Color Blanco a amarillo
Índice Merck 14, 382
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC 1,2-bis(etenil)benceno