Learn More
Amberlite XAD-1180, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046735
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
97396-56-0
MFCD00145830
97396-56-0
MFCD00145830
Polymeric adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, vitamins, amino acids, enzymes; for purification: gallium, myxovirescins, phosphoric acid, riboflavin salts. Amberlite™ XAD1180N can be used as a polymeric adsorbent. The regeneration of this adsorbent has been effective in alkaline medium and tests have shown the adsorbent efficiently removes chromium from tannery waste water. Mainly used in the Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound, Amberlite XAD-1180 is a polymeric adsorbent resin that is used primarily in the purification and preparation of hydrophobic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Adsorbente polimérico para compuestos hidrofóbicos: antibióticos, vitaminas, amino ácidos, enzimas; para purificación: galio, mixovirescinas, ácido fosfórico o sales de riboflavina. Amberlite™ XAD1180N se puede utilizar como adsorbente polimérico. La regeneración de este adsorbente ha sido eficaz en el medio alcalino, y las pruebas han demostrado que el adsorbente elimina eficazmente el cromo del agua residual de la tenería. Lo que principalmente se utiliza en Amberlite XAD-1180 es una resina adsorbente polimérica que se suele utilizar en la purificación y preparación de compuestos hidrófobos, Amberlite XAD-1180 es una resina adsorbente polimérica que se suele utilizar en la purificación y preparación de compuestos hidrófobos, Amberlite XAD-1180 es una resina adsorbente polimérica que se suele utilizar en la purificación y preparación de compuestos hidrófobos, Amberlite XAD-1180 es una resina adsorbente polimérica que se suele utilizar en la purificación y preparación de compuestos hidrófobos, Amberlite XAD-1180 es una resina adsorbente polimérica que se suele utilizar en la purificación y preparación de compuestos hidrófobos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Amberlite XAD-1180
Índice Merck 14,382
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.