Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite™ IRA-402, forma Cl, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259095
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
52439-77-7
MFCD00145564
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
52439-77-7
MFCD00145564
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRA-402
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.60, harmonic mean size: 0.600 to 0.750mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total (Cl):> 1.20 eq/L
Capacidad de retención de agua (Cl): 49.0 to 60.0%
Color Amarillo
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.