missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resina de intercambio iónico Amberlite™ IR-120(Na), Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7046609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11348206 100 g 100 g
11358206 500 g 500 g
11368206 2500 g 2.50 Kg
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11348206

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15199.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 78922-04-0 | C13H10ClNO4S | 311.736 g/mol

Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin is used in water softening, dealkalinization and deionization. It is used for the recovery of toxic metals. It is also used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La resina de intercambio iónico Amberlite™ IR-120(Na) se utiliza en descalcificación, desalcalización y desionización del agua. Se utiliza para la recuperación de metales tóxicos. También se utiliza en el medio de separación para TLC, cromatografía en papel y LPLC.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Descalcificación, desalcalización y desionización del agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 78922-04-0
Fórmula molecular C13H10ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 311.736
Número MDL MFCD00132707
Clave InChI APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
Nombre IUPAC ácido 3-[(3-clorofenil)sulfonilamino]benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin
Índice Merck 14,382
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.