Learn More
Amberlite™ IR-120(H), resina de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046423
30.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78922-04-0
C13H10ClNO4S
311.736
MFCD00132707
APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
8190984
ácido 3-[(3-clorofenil)sulfonilamino]benzoico
C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78922-04-0
C13H10ClNO4S
311.736
MFCD00132707
APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
8190984
ácido 3-[(3-clorofenil)sulfonilamino]benzoico
C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Amberlite™ IR-120(H) is a strongly acidic cation exchange resin which is used for a wide variety of water demineralization, dealkalization and deionization applications. It is also employed in the separation of amino acids at low pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Amberlite|r IR-120(H) es una resina de intercambio catiónico fuertemente ácida que se utiliza para una amplia variedad de aplicaciones de desmineralización, desalcalización y desionización del agua. También se emplea en la separación de amino ácidos a un pH bajo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IR-120(H)
Nombre de nota ion exchange resin
Densidad 1.28
Índice Merck 14,382
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Insoluble in water.