Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sódico-cálcico ámbar con cuello integrado
62.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
- Tapón Vistop a prueba de manipulación con revestimiento de polipropileno.
- Con certificación ISO.
- Vidrio sodocálcico ámbar.
Especificaciones
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Diámetro (métrico) | 67 mm |
Altura (métrico) | 67 mm |
Tipo de producto | Frasco |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Color | Ámbar |
Diámetro interior (métrico) | 35 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
ID de cuello (métrico) | 28 mm |
N.° por paquete | Paquete de 40 |