Learn More
Cole-Parmer™ Plato de pesaje de aluminio
Utilice estos platillos de pesaje de aluminio para microbalanzas, análisis térmico y de microorganismos elementales y aplicaciones farmacéuticas. Los platillos de pesaje de aluminio Micro son compatibles con la mayoría de analizadores y microbalanzas disponibles en el mercado.
84.20€ - 228.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Desechables | Desechables |
Material | Aluminio |
Tipo | Plato de pesaje |
Para utilizar con (equipo) | Microbalanzas, análisis microelemental orgánico y térmico, y aplicaciones farmacéuticas. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11857232
|
Cole-Parmer™
01019-01 |
1,12 mL | Rectangulares |
84.20€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11877232
|
Cole-Parmer™
01019-03 |
0,035 mL | Redondo |
228.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11867232
|
Cole-Parmer™
01019-07 |
0,35 mL | Redondo |
86.95€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Envasado en recipiente de plástico fácil de usar para el almacenamiento y la dispensación
- Sin aceite y sin revestimiento
- Desechable
Especificaciones
Plano | |
Aluminio | |
Microbalanzas, análisis microelemental orgánico y térmico, y aplicaciones farmacéuticas. |
Desechables | |
Plato de pesaje |