missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminum Sulfate, 18-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™

Catalog Number p-5390675
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7784-31-8
Al2H36O30S3
666.401
AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
22377415
CHEBI:74779
dialuminio; trisulfato; octadecahidrato
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7784-31-8
Al2H36O30S3
666.401
AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
22377415
CHEBI:74779
dialuminio; trisulfato; octadecahidrato
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]

High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use

Nombre del producto químico o material Aluminum Sulfate
Nombre de nota 18-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.41
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.69kg
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'