Learn More
Sartorius™ Pesa especial de aluminio con certificado de fábrica
Juego de pesas de accesorios para la determinación de la densidad del aire, para balanzas de la serie ME
Marca: Sartorius™ YSS45-00
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Para la serie ME
- Para la determinación de la densidad del aire
Especificaciones
Juego de pesas para la determinación de la densidad del aire | |
Balanzas de la serie ME |