Learn More
Korff™ Rollos pequeños de aluminio
10.30€ - 19.80€
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12694526
|
Korff™
60050 |
300mm | Medidor de láminas: 0,030mm |
19.80€
10 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10210312
|
Korff™
60060 |
450mm | Medidor de láminas: 0,030mm |
10.30€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Rodillos pequeños | |
Aluminio |