Learn More
R&L Enterprises™ Pinzas de sujeción
Permite fijar firmemente los artículos de 2 a 90 mm de diámetro. Las pinzas de sujeción R&L Enterprises™ incluyen mordazas de aleación de aluminio con otras partes de latón chapado.
Marca: R&L Enterprises™ Z0104
Detalles adicionales : Peso : 0.14040kg
Descripción
- Su diseño garantiza un agarre firme en todos los ángulos de apertura
- Los revestimientos de corcho para las mordazas están bien sujetos
Especificaciones
Pinza de retorta | |
Aluminio | |
Para su uso con diámetros de 85 mm | |
Cuatro interconexiones con revestimiento de corcho |