Learn More
Reichert Instruments™ Soporte de mesa para refractómetro Reichert de aluminio
Marca: Reichert Instruments™ 13104080
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Soporte de mesa para refractómetro Reichert | |
Cable UE | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |
Medidor TS iluminado | |
1Cada una | |
230 V |