Learn More
Korff™ Rollos profesionales de aluminio
53.85€ - 138.00€
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10533282
|
Korff™
60100 |
300mm |
103.00€
150 metros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10322232
|
Korff™
60150 |
600mm |
138.00€
100 metros |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10730193
|
Korff™
60110 |
450mm |
76.20€
150 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11946046
|
Korff™
60100 |
300mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Rollos profesionales | |
Aluminio |