Learn More
Cole-Parmer™ Placas de PCR de aluminio/bloques de tiras
Click to view available options
Longitud (métrico):
39,2 mm
Descripción
- 1 year warranty
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Para tiras o placas para PCR |
Admite | Tubos de 0,2 ml |
Material | Aluminio |
No. of Places | 96 |
Tipo | Accesorio, bloque |
Longitud (imperial) | 1.5 in. |
Longitud (métrico) | 39,2 mm |
Anchura (imperial) | 1.4 in. |
Anchura (métrico) | 35,6 mm |