Learn More
Thermo Scientific™ Cubierta de nitruro de aluminio para solución madre de crisol
Aluminum nitride ceramics exhibit exceptional characteristics, making them useful in various applications.
Marca: Thermo Scientific™ 046313.KH
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Conductividad térmica inusualmente alta combinada con buenas características de aislamiento eléctrico
- Estabilidad excepcional cuando se expone a muchas sales fundidas
- Estabilidad térmica hasta 1800 °C como mínimo
- Características mecánicas favorables que se extienden hasta la escala de temperaturas altas
- Baja expansión térmica y resistencia al choque térmico
- Características ópticas y acústicas especiales.
La resistencia a la flexión es de 300 ± 5 MPa
El coeficiente de expansión térmica es de 5,6x10-6K-1 (de 20a 1000 °C)
La conductividad térmica es de 100 a 200 WM-1K-1
La resistencia de aislamiento es de > 1012Ω cm(20 °C)
Especificaciones
Para solución madre de crisol n.º 43350 | |
Nitruro de aluminio | |
2/paq. | |
Cubierta de crisol de nitruro de aluminio |