Learn More
Aluminio-níquel, aleación de tipo Raney, polvo Al-Ni 50/50, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10145170
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
12635-29-9
AlNi
85.675
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
aluminum-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminum nickel
6336846
aluminio;níquel
[Al].[Ni]
12635-29-9
AlNi
85.675
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
aluminum-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminum nickel
6336846
aluminio;níquel
[Al].[Ni]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum-nickel
Color Negro-gris a gris
Punto de fusión 1350.0°C
Densidad 3.4600g/mL
Cantidad 100 g
Fieser 01,723; 02,293; 05,570; 06,502; 07,312; 01,723; 02,293; 05,570; 06,502; 07,312; 08,433; 09,405; 10,339; 11,457; 12,422; 13,265; 14,270; 15,278; 17,296
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.68
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium-nickel, Raney-type alloy, powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.