Learn More
Bryson Packaging™ Rollos de láminas de aluminio
Ideal para su uso en autoclaves. Los rollos de papel de aluminio Bryson Packaging™ son adecuados para muchas aplicaciones de laboratorio, como sellado de frascos, tubos de cultivo, detención de fugas, reducción de evaporación o pérdidas de calor, cubrimiento de corchos y elaboración de bandejas o platos de pesaje.
49.40€ - 96.83€
Especificaciones
Aplicaciones | Ideal para su uso en esterilización en autoclave y aplicaciones de laboratorio, como sellado de frascos, tubos de cultivo, detención de fugas, reducción de evaporación o pérdidas de calor, cubrimiento de corchos y elaboración de navecillas o platos de pesaje. |
---|---|
Tipo de producto | Papel de aluminio |
Material | Aluminio |
Grosor | 12um |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12359548
|
Bryson Packaging™
AKL-300-020P |
300mm |
49.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12369548
|
Bryson Packaging™
AKL-300-030M |
450mm |
74.52€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12389548
|
Bryson Packaging™
AKL-300-045W |
600mm |
96.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponible en diversas anchuras
- Se puede cortar a cualquier medida; cortador suministrado
- Sellado, pesaje y transferencia de muestras
Especificaciones
Ideal para su uso en esterilización en autoclave y aplicaciones de laboratorio, como sellado de frascos, tubos de cultivo, detención de fugas, reducción de evaporación o pérdidas de calor, cubrimiento de corchos y elaboración de navecillas o platos de pesaje. | |
Papel de aluminio | |
Aluminio | |
12um |