Learn More
Fisherbrand™ Láminas en rollo
Corte papel de aluminio de cualquier longitud. El rollo de papel de aluminio Fisherbrand™ puede utilizarse con el dispensador de papel de aluminio Mini Bin o de forma independiente.
15.95€ - 30.50€
Especificaciones
Aplicaciones | Esterilización en autoclave, congelación, incubación, protección de instrumental de laboratorio, revestimiento, sellado y almacenamiento general |
---|---|
Longitud (imperial) | 500 ft. |
Color | Metálico |
Tipo de producto | Papel de aluminio |
Longitud (métrico) | 152.4 m |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11977994
|
Fisherbrand™
|
153mm |
30.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11967994
|
Fisherbrand™
|
102mm |
15.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cree con facilidad piezas de un tamaño personalizado de papel de aluminio para cubrir superficies pequeñas, como vasos de precipitados, matraces, tubos y placas de Petri
- Ideal para esterilización en autoclave, congelación, incubación, protección de instrumental de laboratorio, forrado, sellado y almacenamiento en general
- 152,4 m de papel de aluminio disponibles en dos anchuras: 102 mm o 153 mm
- Desechable
- Diseñado para el dispensador de papel de aluminio Mini Bin
Especificaciones
Esterilización en autoclave, congelación, incubación, protección de instrumental de laboratorio, revestimiento, sellado y almacenamiento general | |
Metálico | |
152.4 m | |
15 μm |
500 ft. | |
Papel de aluminio | |
Papel de aluminio | |
Dispensador de papel de aluminio Mini Bin |