Learn More
Eppendorf™ Rotor hermético de aluminio y ángulo fijo
Surtido de cuatro rotores
Marca: Eppendorf™ 5424700004
Detalles adicionales : Peso : 1.18000kg
Descripción
- Surtido de cuatro rotores
- El rotor estándar admite tubos de 1,5 ml/2,0 ml
- Se puede centrifugar en el rotor correspondiente columnas de centrifugado/kits y tiras de PCR* en laboratorios moleculares y biológicos.
Especificaciones
Aluminio | |
24 x 1,5/2 ml | |
Tapa de rotor para aerosoles |
Rotor de ángulo fijo | |
14.680 rpm |