Learn More
Eppendorf™ Rotores de aluminio de ángulo fijo
Utilice estos rotores para una gran variedad de aplicaciones. Los rotores de ángulo fijo de aluminio Eppendorf™ son ideales para laboratorios moleculares y biológicos.
545.00€ - 2625.00€
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Vel. máx | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Vel. máx | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10422662
|
Eppendorf™
5424706002 |
18 x 1,5/2 ml | Tapa de polipropileno | 14.680 rpm |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10555563
|
Eppendorf™
5424702007 |
24 x 1,5/2 ml | Tapa de rotor para aerosoles | 14.680 rpm |
765.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10634603
|
Eppendorf™
5424704000 |
4 x 0,2 mL | Tapa de rotor para aerosoles | 14.680 rpm |
545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10733912
|
Eppendorf™
5820715006 |
6 x 15/50 ml | 12.100 rpm |
2625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10368522
|
Eppendorf™
5427716009 |
6 x 15/50 ml | Con tapa | 7.830 rpm |
1465.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10665753
|
Eppendorf™
5427714006 |
8 x 0,2 mL | Con tapa | 11.800 rpm |
895.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Opción de cuatro rotores diferentes
- Rotor estándar que puede aceptar tubos de 1.5 ml/2.0 ml
- Los kits y tiras para PCR* y las columnas de centrifugación se pueden centrifugar en el rotor correspondiente
Especificaciones
Aluminio | |
Rotor de ángulo fijo |