Learn More
Aluminum chloride, Anhydrous, sublimed, ≥98%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
6 x 1 kg
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum Chloride |
Forma física | Anhydrous, Sublimed |
Cantidad | 6 x 1 kg |
Fórmula lineal | AlCl3 |
Número UN | 1726 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.34g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Presión de vapor | 1mmHg (100°C) |