Learn More
Aluminum Chloride, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Glass Bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum Chloride |
Punto de fusión | 190°C |
Color | White to Yellow |
Forma física | Solid |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | AlCl3 |
Número UN | UN1726 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.34g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | ReagentPlus™ |