Learn More
Isopropoxida de calcio de aluminio, 99,8 % (base de metales), 10 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11328038
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23275-27-6
MFCD00143586
acmc-20altq, calcium alumane pentakis propan-2-olate
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23275-27-6
MFCD00143586
acmc-20altq, calcium alumane pentakis propan-2-olate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum calcium isopropoxide
Punto de ebullición 230°C to 240°C (4.0 mmHg)
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.3
Porcentaje de pureza 99.8%
Forma física Líquida
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum calcium isopropoxide 10% w/v in isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .