Learn More
Brady™ Candados de bloqueo de seguridad en blanco
Combine estos candados en blanco con sus propias etiquetas personalizadas.
84.90€ - 103.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Candados de bloqueo de seguridad en blanco |
---|---|
Material | Aluminio |
Fondo (métrico) | 4,7 mm |
Diámetro de la argolla (métrico) | 8 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para candados de bloqueo de seguridad en blanco |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11791316
|
Brady™
225198 |
Verde |
84.90€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11771316
|
Brady™
225196 |
Plata |
84.90€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11791326
|
Brady™
265399 |
Rojo |
84.90€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15653517
|
Brady™
225196 |
Plata |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15663517
|
Brady™
225198 |
Verde |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15633527
|
Brady™
265399 |
Rojo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Aluminio
- Se pueden aplicar 6 candados
Especificaciones
Candados de bloqueo de seguridad en blanco | |
4,7 mm | |
Para candados de bloqueo de seguridad en blanco | |
5 paquete |
Aluminio | |
8 mm | |
184,1 mm | |
76,2 mm |