Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de aleación de aluminio
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. Las varillas de aleación de aluminio R&L Enterprises™ se fabrican con una aleación de aluminio.
17.00€ - 35.05€
Especificaciones
Material | Aleación de aluminio |
---|---|
Tipo de producto | Varillas de aluminio |
Tamaño de rosca | 10 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12378139
|
R&L Enterprises™
3108/12 |
500 mm |
35.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12388139
|
R&L Enterprises™
3108/22 |
600 mm |
26.45€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12398139
|
R&L Enterprises™
3108/32 |
750 mm |
17.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12308149
|
R&L Enterprises™
3108/42 |
1000 mm |
24.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Con rosca
- Diámetro de la rosca de 10 mm
- La longitud de la varilla no incluye la rosca
Especificaciones
Aleación de aluminio | |
Varillas de aluminio | |
10 mm |