Learn More
Fisherbrand™ Varillas de aleación de aluminio
Aproximadamente 13 mm de diámetro.
3.60€ - 10.15€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10265394
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
3.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10133784
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
4.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10624055
|
Fisherbrand™
|
400 mm |
10.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponibles en diversas longitudes
- Excelentes para realizar el andamiaje de laboratorio
Especificaciones
Aleación de aluminio | |
Varilla |