Learn More
Aalborg™ Estructura de caudalímetro de aluminio para medidor P de 150 mm
La estructura de caudalímetro de aluminio Aalborg™ para medidor P de 150 mm se debe utilizar con caudalímetros de un solo tubo, disponibles con válvulas integradas.
Marca: Aalborg™ P11A2-BA0
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Los tubos dosificadores acanalados o guiados por el borde facilitan lecturas estables y precisas
- Lente de aumento en el cortavientos delantero para mejorar la resolución de lectura
- Intercambiabilidad de los tubos de flujo y flotadores
- Facilidad de instalación e intercambio de tubos de flujo
- Se impide que los tubos de flujo de vidrio giren durante la fase de apriete del procedimiento de montaje
- Compatibilidad química
- Medios sencillos de montaje en panel
- Estructura para medidor P.
Especificaciones
Medidor P de un solo tubo | |
Caudalímetro de aluminio | |
150 mm |