Learn More
Euro Protection™ Altaite Low-Cut Safety Shoes
Los zapatos de seguridad de corte bajo Euro Protection™ Altaite bajo son cómodos, de ajuste perfecto y tienen puntera de material compuesto para mayor protección.
85.75€ - 108.00€
Especificaciones
Color | Marrón, Beige |
---|---|
Material de revestimiento | Malla 3D transpirable |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Entresuela de EVA cementada con absorción de impactos, suela de caucho de nitrilo, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones. |
Material de la suela | Nitrilo, EVA, tejido compuesto |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12053676
|
Euro Protection™
9ALTL40 |
40 |
99.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12063676
|
Euro Protection™
9ALTL41 |
41 |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12073676
|
Euro Protection™
9ALTL42 |
42 |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12083676
|
Euro Protection™
9ALTL43 |
43 |
94.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12023676
|
Euro Protection™
9ALTL37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12093676
|
Euro Protection™
9ALTL44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12003686
|
Euro Protection™
9ALTL45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12023686
|
Euro Protection™
9ALTL47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Cuello acolchado y lengüeta de fuelle para un ajuste ceñido.
- Refuerzo del talón resistente a arañazos
- Entresuela de EVA con absorción de impactos.
- Exterior de piel flor y malla brillante.
- Revestimiento de malla 3D transpirable.
- Plantilla extraíble, textil y de espuma.
Especificaciones
Marrón, Beige | |
Cuero | |
Nitrilo, EVA, tejido compuesto | |
Compuesto | |
EN ISO 20345: 2011 |
Malla 3D transpirable | |
Entresuela de EVA cementada con absorción de impactos, suela de caucho de nitrilo, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones. | |
Bajo | |
603 g por zapato de talla 8 |