missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-137 Super Thin Unlined Latex Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7.5
8,5
9,5
Descripción
- Alta resistencia a los productos químicos a base de agua
- Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
- El patrón en diamante en las palmas y los dedos mejora el agarre en condiciones secas o húmedas
- Aprobados para su uso en aplicaciones aptas para manipulación de alimentos
- AQL 0.6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Color | Natural |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Material | Látex |
Tamaño | 6,5 |
Norma EN388 | X010A |
EN 421 | Sí |
EN ISO 374-1 | Tipo B |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | KLT |
Estilo de puño de los guantes | Con reborde |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'