Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS lab coat - Model 208
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Descripción
- Permeable al aire y al vapor de agua (transpirable)
- Sin silicona
- El ajuste corporal optimizado ayuda a mejorar la comodidad y la seguridad del usuario
Especificaciones
Tamaño | 2XL |
Material | Tejido SMS con tratamiento antiestático |
Color | Blanco |
Modelo | W15B208 |
Tipo de costura | Sellado |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 13688:2013, solo protección parcial del cuerpo, EN 13034:2005 + A1:2009 |
Peso (métrico) | 48 gsm |