Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen alpha-bungarotoxin conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates.
195.00€ - 920.00€
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17806578
|
Invitrogen™
B56130 |
Alexa Fluor™ Plus 405 |
549.00€
100 microlitros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11554147
|
Invitrogen™
B13422 |
Alexa Fluor™ 488 |
880.00€
500 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11554187
|
Invitrogen™
B35451 |
Alexa Fluor™ 555 |
898.00€
500 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11564147
|
Invitrogen™
B13423 |
Alexa Fluor™ 594 |
920.00€
500 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11544187
|
Invitrogen™
B35450 |
Alexa Fluor™ 647 |
874.00€
500 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11534147
|
Invitrogen™
B1196 |
Biotin-XX |
790.00€
500 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11500756
|
Invitrogen™
T1175 |
Tetrametilrodamina |
920.00€
500 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10729564
|
Invitrogen™
B1601 |
Sin marcar |
195.00€
1 miligramo |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen alpha-bungarotoxin conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates. Alpha-bungarotoxin, a 74-amino acid peptide extracted from Bungarus multicinctus venom, binds with high affinity to the alpha subunit of the nicotinic acetylcholine receptor (AChR) of neuromuscular junctions.
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen alpha-bungarotoxin conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates. Alpha-bungarotoxin, a 74-amino acid peptide extracted from Bungarus multicinctus venom, binds with high affinity to the alpha subunit of the nicotinic acetylcholine receptor (AChR) of neuromuscular junctions. Our bright and photostable Alexa Fluor 555 alpha-bungarotoxin is a superior choice of probe for visualizing this receptor.Fluorescent alpha-bungarotoxin conjugates can be used to facilitate identification of nicotinic AChRs and localization of neuromuscular junctions. Conjugated alpha-bungarotoxin has been used in variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC), and flow cytometry (FC).