Learn More
Thermo Scientific™ Alpelisib, 95 %
Marca: Thermo Scientific™ 468121000
Detalles adicionales : CAS : 1217486-61-7 Peso : 0.00010kg
Especificaciones
Alpelisib | |
(S)-N1-(4-metil-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)piridina-4-il)tiazol-2-il)pirrolidina-1,2-dicarboxamida; BYL-719 | |
C19 H22 F3 N5 O2 S | |
Sólido | |
95% |
1217486-61-7 | |
100 mg | |
441,47 | |
Reactivo |