Learn More
R&L Enterprises™ Abrazadera de recipiente de reacción
Diseñado para soportar recipientes de reacción Quickfit. Las abrazaderas para recipiente de reacción R&L Enterprises™ tienen mordazas revestidas de fibra de vidrio que se abren un máximo de 180 mm.
Marca:  R&L Enterprises™ 2124
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Código de producto. 10360295
  • 72.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada abrazadera se suministra con dos varillas de extensión, una para su uso con recipientes de hasta 5 l y la otra para 20 l de capacidad
  • Las varillas se pueden fijar al cuerpo principal con tornillos de cabeza hueca, para los cuales se proporciona una llave
  • Diámetro de las varillas de 9,5 mm
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Aleación, acero con revestimiento de zinc
Ignífuga cubierta
Abrazadera de recipiente de reacción
Para su uso con recipientes de hasta 5/20 l