Learn More
R&L Enterprises™ Abrazaderas
Para mantener fijas las pinzas de forma segura en el andamiaje de laboratorio. Las abrazaderas R&L Enterprises™ incluyen mordazas de desplazamiento para una mayor resistencia.
Marca: R&L Enterprises™ Z0204
Detalles adicionales : Peso : 0.12060kg
Descripción
- Aleación de aluminio con tornillos de tope
- Para el uso con varillas con un diámetro máximo de 16 mm
Especificaciones
Abrazadera de nuez | |
Aleación | |
con tornillos de acero chapado en níquel con cabezal de plástico azul | |
Para el uso con varillas con un diámetro máximo de 16 mm |