Learn More
Condensador Allihn con cono esmerilado y toma de tierra
Ideal para aplicaciones de reflujo.
Marca: Quickfit CX7/33/SC
194.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
Descripción
- Las secciones de la perilla interior proporcionan una mayor superficie de refrigeración
- Con conectores de rosca de manguera de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
Especificaciones
24/29 | |
Condensador Allihn | |
Vidrio de borosilicato Pyrex |
Ideal para trabajos de reflujo | |
545 mm | |
545 mm |