Learn More
Witeg™ Condensadores de bombilla Allihin
Utilice el condensador de bulbo Witeg™ Allihn, que consiste en un tubo de vidrio largo con una camisa de agua. Una serie de bulbos en el tubo aumenta el área de la superficie.
Marca: Witeg™ 1 724 250
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Varias longitudes de camisa
Especificaciones
29/32 | |
250 mm | |
6,4 mm |
Condensador de bombilla Allihn | |
Paquete de 1 | |
11 mm |