Learn More
Cole-Parmer™ Toallitas de limpieza para respiradores Allegro™
Utilice estas toallitas para mantener limpias las máscaras entre desinfecciones programadas según la normativa de la OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense). Las toallitas de limpieza para máscaras Allegro™ se utilizan con silicona, plástico u otras superficies en las que el fabricante recomienda utilizar un desinfectante sin alcohol.
Marca: Cole-Parmer™ 86332-01
Detalles adicionales : Peso : 0.28800kg
Descripción
Las almohadillas de limpieza para respiradores sin alcohol están envasadas individualmente, la caja se puede utilizar como minidispensador montado en pared. Ingrediente activo: cloruro de benzalconio.Especificaciones
Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) |